L6133
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Synonyme(s) :
Lichenin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Qualité
practical grade
Forme
powder
Couleur
tan to brown
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Autres remarques
A glucose polysaccharide.