L5756
Lithocholic acid 3-sulfate disodium salt hydrate
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate, Sulfolithocholic acid
About This Item
Essai
≥95% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS([O-])(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable