Principaux documents
L5038
Sigma-Aldrich
[D-Trp6]-LHRH Fragment, 1-6
>96% (HPLC)
Synonyme(s) :
Triptorelin 1-6 amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H49N11O9
Poids moléculaire :
887.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>96% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7
InChI
1S/C45H49N11O9/c46-40(60)34(16-25-19-48-31-7-3-1-5-29(25)31)52-42(62)35(15-24-9-11-28(58)12-10-24)53-45(65)38(22-57)56-43(63)36(17-26-20-49-32-8-4-2-6-30(26)32)54-44(64)37(18-27-21-47-23-50-27)55-41(61)33-13-14-39(59)51-33/h1-12,19-21,23,33-38,48-49,57-58H,13-18,22H2,(H2,46,60)(H,47,50)(H,51,59)(H,52,62)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,61)(H,56,63)/t33-,34+,35-,36-,37-,38-/m0/s1
Clé InChI
MNAYBARAWXYOEK-NWUFEJSMSA-N
Informations sur le gène
mouse ... GNRH1(2796)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable