MilliporeSigma
Passer à
L5000
N-Lauroylsarcosine, neat
≥95%
Synonyme(s) :
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
64,60 $
48,45 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
83,40 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.40
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
202-608-3
MDL number:
48,45 $
Tarif64,60 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95%
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
CMC
14.6
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant with an ability to denature proteins. Due to its microbicidal property, N-lauroylsarcosine is being considered as a potent anti-microbicide in topical formulations, especially against sexually transmitted diseases (STDs).[1][2]
Physical form
May be liquid at room temperature
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
617456173961743
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
-
aggregation number
2
CMC
14.6
CMC
14.6 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
271.40 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe