L4542
Anti-phospho-Lck (pTyr505) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using full length recombinant human Lck protein.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr505)
Informations sur le gène
human ... LCK(3932)
mouse ... Lck(16818)
rat ... Lck(313050)
Description générale
Anti-phospho Lck (pTyr505) specifically recognizes human Lck (pTyr505). Mouse (100% homology) and chicken (91.7% homology) are expected to react.
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires