L4020
Monoclonal Anti-LEF-1 (β-Catenin binding domain) antibody produced in mouse
clone REMB1, ~1 mg/mL, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
732,00 $
About This Item
732,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
REMB1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55-57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEF1(51176)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.