L3536
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, clear, sterile
Synonyme(s) :
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 656161
Taille
96 well
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.