Documents
L3396
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, 99.0-103.0%
About This Item
Formule linéaire :
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.33
Numéro Beilstein :
3730298
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Pureté
99.0-103.0%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Pf
75 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Mirjam M Schaap et al.
Archives of toxicology, 89(12), 2413-2427 (2014-10-02)
Alternative methods to detect non-genotoxic carcinogens are urgently needed, as this class of carcinogens goes undetected in the current testing strategy for carcinogenicity under REACH. A complicating factor is that non-genotoxic carcinogens act through several distinctive modes of action, which