L3377
Leu-D-Leu
About This Item
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
LCPYQJIKPJDLLB-VHSXEESVSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable