Principaux documents
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Poids mol.
antigen 55-57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LEF1(51176)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 236-242 (DTSMSRF) of human LEF-1.
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.