Principaux documents
L3031
Sigma-Aldrich
Lesquerolic acid methyl ester
Synonyme(s) :
(R)-(+)-14-Hydroxy-cis-11-eicosenoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Eun-Yeong Jeon et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(15), 6267-6275 (2015-02-01)
Enzyme fusion was investigated as a strategy to improve productivity of a two-step whole-cell biocatalysis. The biotransformation of long-chain sec-alcohols into esters by an alcohol dehydrogenase (ADH) and Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) was used as the model reaction. The recombinant Escherichia