Principaux documents
L2504
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17N3O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
Substrats
Substrate for the colorimetric determination of leucine aminopeptidase.
Remplacé(e)(s) par