MilliporeSigma
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
Synonyme(s) :
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H56NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.70
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe