Principaux documents
L1391
Sigma-Aldrich
D-Leu-Ser-Thr-Arg p-nitroanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H41N9O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C25H41N9O8/c1-13(2)11-17(26)21(37)32-19(12-35)23(39)33-20(14(3)36)24(40)31-18(5-4-10-29-25(27)28)22(38)30-15-6-8-16(9-7-15)34(41)42/h6-9,13-14,17-20,35-36H,4-5,10-12,26H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H4,27,28,29)
Clé InChI
QTQDIOGTLZJSHD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable