L1164
Linoleyl ethanolamide
≥98%, ethanol solution
467,00 $
About This Item
467,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
ethanol solution
Poids mol.
apparent mol wt 323.5
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C20H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h6-7,9-10,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
KQXDGUVSAAQARU-HZJYTTRNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup