K4639
Anti-Potassium Channel Kv1.7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-KCNA7, Anti-Voltage gated K+ channel KV1.7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
western blot: 1:200 using heart membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kcna7(16495)
Catégories apparentées
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Vous ne trouvez pas le bon produit ?