K3502
Anti-Human Kappa Light Chain (Bound and Free) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGK@(50802)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité