Key Documents
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
Synonyme(s) :
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
Clé InChI
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Melatonin receptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable