K0889
Anti-Kinesin 5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
815,00 $
About This Item
815,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
bovine, human, mouse
Technique(s)
western blot: 0.4 μg/mL using mouse neuronal cell lysate and human retinal extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF5A(3798)
mouse ... Kif5a(16572)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mutations in this gene have been associated with hereditary spastic paraplegia.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable