Principaux documents
J4125
Sigma-Aldrich
JKC 301
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Ile-Leu-D-Trp)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H44N6O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O
Actions biochimiques/physiologiques
Endothelin receptor (ETA) antagonist
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable