I9764
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
368,00 $
About This Item
368,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 2.0-3.0 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable