I9261
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
Synonyme(s) :
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H7O21P5(NH4)10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
750.36
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable