I7760
IPL-41 Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Insect Medium
About This Item
Produits recommandés
product name
IPL-41 Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate., liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Composants
NaHCO3: 0.25 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable