Principaux documents
I6632
Sigma-Aldrich
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine
~98%
Synonyme(s) :
iBu-DMT-dG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H37N5O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.70
Beilstein:
3582365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
~98%
Forme
powder
Pf
~150 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C35H37N5O7/c1-21(2)32(42)38-34-37-31-30(33(43)39-34)36-20-40(31)29-18-27(41)28(47-29)19-46-35(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(44-3)15-11-23)24-12-16-26(45-4)17-13-24/h5-17,20-21,27-29,41H,18-19H2,1-4H3,(H2,37,38,39,42,43)/t27-,28+,29+/m0/s1
Clé InChI
RMQXDNUKLIDXOS-ZGIBFIJWSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable