I6146
Monoclonal Anti-Interleukin-4 Soluble Receptor antibody produced in mouse
clone 25463.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-4sR
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25463.11, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL4R(3566)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable