Principaux documents
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12IN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.14
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352204
Essai
≥95%
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable