I5635
Monoclonal Anti-Human IgG2 antibody produced in mouse
clone HP-6014, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG2
310,00 $
About This Item
310,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP-6014, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:5,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
It may also be used:
- in imprint immunofixation
- in immunofluorometric assay
- in hemagglutination
- in hemagglutination inhibition
- in particle counting immunoassay
- in detection of cytoplasmic IgG
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable