I5529
IgG3, Lambda from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Human IgG3-λ
739,00 $
About This Item
739,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Essai
>90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
IgG3, λ from human myeloma plasma is purified by fractionation, ion-exchange and affinity chromatography.
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable