Principaux documents
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO2 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.44
Beilstein:
5201628
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable