Key Documents
I4397
Supelco
Hydrogen ionophore IV
Synonyme(s) :
ETH 1778, Octadecyl isonicotinate, Proton ionophore IV
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H41NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.59
Numéro Beilstein :
5969390
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
Clé InChI
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N