I3391
Anti-Human IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat anti-human IgG
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
2.0 mg/mL protein
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable