Principaux documents
I3012
Sigma-Aldrich
5-Iodouridine 5′-triphosphate sodium salt
~95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14IN2O15P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O