I2625
Indole-3-glyoxylamide
crystalline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
crystalline
Couleur
light yellow
Chaîne SMILES
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12