Principaux documents
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5F3INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)NCCI
Application
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)