Key Documents
I2250
Sigma-Aldrich
Indole-5-carboxylic acid
~95% (TLC)
Synonyme(s) :
5-Carboxyindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro Beilstein :
124391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
~95% (TLC)
Pf
211-213 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clé InChI
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of indolyl-quinolines via metal- and solvent-free autoxidative coupling reaction
  • Reactant for preparation of anthranilic acids using bromamine-B oxidant and palladium chloride catalyst
  • Reactant for synthesis of indirubin derivatives
  • Reactant for preparation of amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of piperazine-bisamide analogs as human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable