Key Documents
I1909
Sigma-Aldrich
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3 · xHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, highly selective H3 histamine receptor agonist
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ruengwit Kitbunnadaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(10), 2414-2417 (2004-04-30)
In this study, the piperidine ring of immepip and its analogues was replaced by a rigid heterocyclic pyridine ring. Many compounds in the series exhibit high affinity and agonist activity at the human histamine H(3) receptor. Particularly, the 4-pyridinyl analogue