I128
ICI 174,864
solid
Synonyme(s) :
N,N-diallyl-Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)N(CC=C)CC=C)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable