I1279
Isovelleral
solid
Synonyme(s) :
(+)-Isovelleral
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: insoluble
organic solvents: soluble
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1=C[C@]2([H])CC(C)(C)C[C@]2([H])[C@]3(C)C[C@@]13C([H])=O
InChI
1S/C15H20O2/c1-13(2)5-10-4-11(7-16)15(9-17)8-14(15,3)12(10)6-13/h4,7,9-10,12H,5-6,8H2,1-3H3/t10-,12+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
PJAAESPGJOSQGZ-DZGBDDFRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable