Principaux documents
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-Iodo-4′-boranyl-chalcone
≥97% (HPLC), solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12BIO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble >30 mg/mL
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
Actions biochimiques/physiologiques
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable