I100
5-Iodotubercidin
≥85%, solid
Synonyme(s) :
4-Amino-5-iodo-7-(β-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 5-Iodotubericidin, 7-Iodo-7-deazaadenosine
782,00 $
About This Item
782,00 $
Produits recommandés
Essai
≥85%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n(cc(I)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
WHSIXKUPQCKWBY-IOSLPCCCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.