Principaux documents
I0881
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro Beilstein :
81520
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due