I0659
Ingenol-3-angelate
≥98% (HPLC), amorphous
Synonyme(s) :
(1aR,2S,5R,5aS,6S,8aS,9R,10aR)-5,5a-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclpropa[e][10]annulen-6-yl (2Z)-2-methylbut-2-enoate, 3-Angeloylingenol, 3-Ingenyl angelate, I3A, Ingenol mebutate, PEP005
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
amorphous
Couleur
clear
Solubilité
DMSO: >1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]1([H])[C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4([H])C[C@H]2C
InChI
1S/C25H34O6/c1-7-12(2)22(29)31-21-13(3)10-24-14(4)8-17-18(23(17,5)6)16(20(24)28)9-15(11-26)19(27)25(21,24)30/h7,9-10,14,16-19,21,26-27,30H,8,11H2,1-6H3/b12-7-/t14-,16+,17-,18+,19-,21+,24+,25+/m1/s1
Clé InChI
VDJHFHXMUKFKET-WDUFCVPESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable