HUTR05157
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, ZNF485
Synonyme(s) :
HUTR
About This Item
Description
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Séquence de la région 3′UTR humaine
GAAGTTCAGCCCTTAAGCAACATAAGAAAATTCATAATAAAGAAAGAGCCATGAAATGTAGTTAGTGTGGCAAATTGTGCAGAGTAGTTTATTCCTTCTGACCATCATAGAGGAGACATTAAATAAATTATGCATTTAACAGAAATACTCTGTACTTCTGAGAGAACACATCACTTGTGAGGATATTCATTGTGAGGTTCTACTAGTGAAATATTTGAAGAAACTAAATGTATGTCAGTATGGAAGTAGTTATAG (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ZNF485(220992)
Application
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable