Principaux documents
HUMANCD4-0002099
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal CD4+ Helper T Cells
human peripheral blood (CD4+ Helper T Cells)
Synonyme(s) :
CD4+ Cells, Helper T Cells, Immune Cells
1 VIAL
884,00 $
884,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
884,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
884,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Frozen Human Normal CD4+ Helper T Cells, 10 Million Cells/per vial
Source biologique
human peripheral blood (CD4+ Helper T Cells)
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 10 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
T cells are lymphocytes, a subset of of white blood cells, that are important to adaptive immunity. T cells orginate in the bone marrow and mature in the thymus where they expand and differentiate into helper, regulatory, or cytotoxic T cells or become memory T cells. CD4+ T cells are a subset of T cells that make up the majority of T cells. Although there are distinct subsets of CD4+ cells that have various functions, CD4+ T cells are primarily considered helper T cells. CD4+ helper T cells are isolated from mononuclear cells via immunomagnetic separation. CD4+ Pan T cells can be isolated from a variety of tissue sources including peripheral blood and lymphoid tissues.
Used for a variety of applications, T cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, cell therapy tissue engineering, mixed lymphocyte reaction assays, and other immunology applications.
Conditionnement
10 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.