Principaux documents
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
25 EA
35,10 $
35,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
35,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.35
35,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 1 x slides 76x26 mm
Conditionnement
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS9903
L × l × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
HS9904HS15983GZ708305
material
cardboard
material
cardboard
material
polypropylene
material
polypropylene
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 25
packaging
pack of 36
packaging
package of 25 Slide mailers
packaging
package of 25 Slide mailers
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Description générale
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable