HS29025C
Microtube Rack
green
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
green
polypropylene
Caractéristiques
to hold 80 tube(s)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS29025C
L × l × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Catégories apparentées
Description générale
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Caractéristiques et avantages
- Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
- Frosted labeling area on bottom of rack
- Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
- Made of polypropylene
- Autoclavable