Principaux documents
HS2860T
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
10 EA
93,00 $
93,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
93,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
93,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 36 x 15 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2860T
Diam. des puits
23 mm
Caractéristiques et avantages
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC