Principaux documents
HS24490D
LabAlert® Pocket Timer/Stopwatch
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
1 EACH
53,30 $
53,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
53,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122411
Nomenclature NACRES :
NB.35
53,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × P
61 × 71 × 25 mm
Alimentation par piles
1 × 1.5 V (LR44)
Description générale
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Caractéristiques et avantages
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
  • includes spring clip and magnetic back
Informations légales
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC