Principaux documents
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
1 EACH
49,90 $
49,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
49,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.35
49,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white polyethylene
Caractéristiques
Holds 15 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15981C
Taille
153x102x21 mm
Description générale
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1