Principaux documents
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
1 EACH
23,60 $
23,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
23,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.22
23,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue polycarbonate
Caractéristiques
Holds 25 x slides 76x26 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120316
L × l × H
141 × 88 × 35 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC